Läs mer
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10113103
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113103 100 ml Glasflaska 100ml
10485733 500 ml HDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113103 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP337100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Icke-joniskt rengöringsmedel | CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522,68 g/mol
Icke-joniskt tvättmedel
Detta nonjoniska tvättmedel används vid isolering av vattenlösliga membranproteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Färg Bärnsten
CAS 9005-64-5
Fysisk form Viskös vätska
Kokpunkt 100 °C
Densitet 1.100g/cm³
pH 6
Kvantitet 100 ml
Hydroxylvärde 96 till 108
Identifiering Godkännandetest
Tändningsrester 0,25% max.
Förpackning Glasflaska
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPa/s vid 25 °C
Vatten 3% max.
MDL-nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314