Läs mer
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Beskrivning
Icke-joniskt tvättmedel
Detta nonjoniska tvättmedel används vid isolering av vattenlösliga membranproteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polysorbate 20 |
| Färg | Bärnsten |
| CAS | 9005-64-5 |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Densitet | 1.100g/cm³ |
| pH | 6 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Hydroxylvärde | 96 till 108 |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Visa mer |