Läs mer
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Produktkod. p-29380
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10113103
Brand: Fisher BioReagents BP337100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Icke-joniskt tvättmedel
Detta nonjoniska tvättmedel används vid isolering av vattenlösliga membranproteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Färg Bärnsten
CAS 9005-64-5
Fysisk form Viskös vätska
Kokpunkt 100 °C
Densitet 1.100g/cm³
pH 6
Kvantitet 100 ml
Hydroxylvärde 96 to 108
Identifiering Pass Test
Tändningsrester 0.25% max.
Förpackning Glasflaska
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPa/s at 25°C
Vatten 3% max.
MDL-nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314