Läs mer
Tween™ 20, For Synthesis, MilliporeSigma™
Produktkod. 32210384
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
32210384 50 mL Plastic Bottle -
15846710 500 mL Plastic Bottle 500ml
15856710 1 L Plastic Bottle 1 L
15866710 2.5 L Plastic Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 32210384 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221840050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Fysisk form Liquid
Kokpunkt 100°C
Densitet 1.1 g/3 (25 °C)
pH 6.0 to 8.0
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 275°C
Förpackning Plastic Bottle
Löslighetsinformation <0.2mg/L soluble
Formel vikt 1228