Läs mer
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Produktkod. p-7139913 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11417160
Brand: MP Biomedicals 11TWEEN201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TWEEN 20, molekylärbiologiska reagens, trögflytande blekgul vätska
  • TWEEN 20 är ett nonjoniskt rengöringsmedel som ofta används i biokemiska applikationer, såsom emulgeringsmedel för framställning av stabila olja-i-vatten-emulsioner.
  • Det har använts vid förextraktion av membran för att avlägsna perifera proteiner.
  • TWEEN 20 har använts som blockeringsmedel för membranbaserade immunanalyser vid en typisk koncentration av 0,05 %.
  • TWEEN 20 kan användas för lysering av däggdjursceller i en koncentration av 0,05 till 0,5 %. TWEEN 20 är en polyoxietylensorbitolester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Färg Ljusgul
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >100°C (literature)
Densitet 1.09 - 1.12(25°C), 1.08 - 1.13
Kvantitet 500 mL
Flampunkt >230°F/ >110°C (Lit.)
Brytningsindex < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Viskositet Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.)
Vatten ≤3%
Löslighetsinformation Soluble in Water(100mg/mL).
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tween 20, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).