Läs mer
Polysorbat 20, 100g, MP Biomedicals
Produktkod. 11491622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491622 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11491622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04806576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 100g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Polysorbat 20 används som emulgeringsmedel för framställning av stabila olja-i-vatten-emulsioner i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel. Polysorbat 20 har använts vid förextraktion av membran för att avlägsna perifera proteiner (används vid 2 % för extraktion av membranbundna proteiner).
Polysorbat 20 har använts som blockeringsmedel för membranbaserade immunanalyser vid en typisk koncentration av 0,05 %. Den kan användas för lysering av däggdjursceller i en koncentration av 0,05 till 0,5 %. Det är ett nonjoniskt tvättmedel som ofta används i biokemiska tillämpningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • POLYSORBATE 20
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tween 20