Specifikationer
| CAS | 9005-64-5 |
| Densitet | 1,1 g/cm³ (20 °C) |
| Kvantitet | 1 l |
| Molekylformel | C58H114O26 |
| MDL-nummer | MFCD00165986 |
| Synonym | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1227.53 |