Läs mer
Tween™ 20, ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10419000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10419000 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10419000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/4206/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Färg Bärnsten
CAS 9005-64-5
Fysisk form Mycket trögflytande vätska
Kokpunkt 100 °C
pH 6
Kvantitet 1 kg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPaS vid 25 °C
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314