Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tvättbuffert, 0,5 % i PBS (10X)
Produktkod. 15485789
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485789 500 ml 500ml
15495789 1 l 1 L
15405799 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485789 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63596.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Tween 20 tvättbuffert, 0,5 % i PBS (10X) används som en tvättlösning för western blot-membran och mikrotiterplattsbrunnar i ELISA analyser. Den fungerar som en pH-stabilisator i optimal formulering, salter och rengöringsmedel utformade för att effektivt ta bort överflödigt material från membran. Den finner användning som laboratorietvättmedel såväl som i biomedicinska experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffert
Koncentration 0,5 % i PBS (10X)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.