Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tvättbuffert, 1,0 % i PBS (20X)
Produktkod. 15495149
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495149 1 l -
15405159 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495149 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62844.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.90 SEK
    1449.65 SEK / 1 L
    Save 330.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Den används som tvättbuffert för ELISA Western blot och andra immunanalyser samt en blockerande buffert för plattbaserade analyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Buffert
Koncentration 1,0 % i PBS (20X)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.