Läs mer
Tween™ 40, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10409000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10409000 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10409000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/4205/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Yellow
CAS 9005-66-7
Fysisk form Viscous liquid
Smältpunkt 0.1°C
pH 6
Kvantitet 1 kg
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Viskositet ≈200 at 50°C
MDL-nummer MFCD00165345
InChI-nyckel DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 92329579