Läs mer
TWEEN™ 40, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891701
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891701 500 mL 500ml
15801711 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891701 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8221850500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-66-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween™ 40
Kokpunkt >100°C
Densitet 1.09 g/cm3 at 20°C
Koncentration 100%
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer MFCD00165345
Kvalitet Ungraded