Läs mer
Melford Tween 80
Produktkod. 30018675
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018675 500 ml
30018674 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018675 Leverantör Melford Leverantörsnummer P20390500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Fettsyrasammansättning:
Laurinsyra: Cirka 50%
Balans: Myristin-, Palmitin- och Stearinsyra.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate)
CAS 9005-65-6
Kvantitet 500 ml