Läs mer
Melford Tween 80
Kvantitet:
500 ml
1 l
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Fettsyrasammansättning:
Laurinsyra: Cirka 50%
Balans: Myristin-, Palmitin- och Stearinsyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate) |
| CAS | 9005-65-6 |
| Kvantitet | 1 l |