Läs mer
Tween ™80,∽ 75% oljesyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493601 1 L 1 L
11483601 0.5 L 500ml
11451981 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210317091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 1 L
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9005-70-3
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD01779641
InChI-nyckel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween 80
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Densitet 1.08g/mL
Kvantitet 1 L
Analysprocentintervall ∽75%