Läs mer
Thermo Scientific™ Tween™ 80 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 13404269 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13404269 500 mL 500ml
13494259 50 mL 50ml
11871455 6 x 10 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13404269 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28230
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 Detergent Solution är högrenat Tween-80 tvättmedel stabiliserat och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-80 tvättmedel Surfact-Amps™ Lösningen är högrenad Tween-80 tvättmedelsstabiliserad och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renat Tween-80 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Tween-80 är ett nonjoniskt ytaktivt ämne av polyoxietylen som oftast tillsätts till PBS eller TBS tvättbuffertar för ELISA Western blotting och andra immunanalysmetoder.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Tween 80 – ett nonjoniskt tvättmedel för användning i tvättbuffertar
Exakt – exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
Lätt att använda – lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren – mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil – packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 1310
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: 60
  • Micells molekylvikt: 76 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,012 mM (0,0016 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt: Okänd
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Tween
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHAPS: 3{ (3-CHOLAMIDOPROPYL) DIMETHYL-AMMONIO-} -1-PROPANE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS