Läs mer
Tween 80, EssentQ, Scharlab
Produktkod. 11382615
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382615 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11382615 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer TW00801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1075.68 SEK / 1 L
    Save 114.32 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026