Läs mer
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441981 100 mL 100ml
1 options
Product Code. 11441981 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 02194725.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 SEK
    479.05 SEK / 100ml
    Save 95.95 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tween™ 80 används i stor utsträckning i ett antal biokemiska tillämpningar.
Tweens™ är en serie nonjoniska ytaktiva ämnen som härrör från sorbitanestrar.
  • De är lösliga eller dispergerbara i vatten men skiljer sig mycket i organisk och oljelöslighet.
  • Används som olja-i-vatten emulgeringsmedel i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel etc.
  • Polysorbat 20 är nonjoniska ytaktiva ämnen som härrör från sorbitanester.
Specifications
Beskrivning Tween™ 80
CAS 9005-65-6
Synonym polyoxietylensorbitanmonooleat; POE (20) sorbitanmonooleat; Polyetylenglykolsorbitanmonooleat; Polysorbat 80
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Form Vätska
För användning med (applikation) Selektiv proteinextraktion; Isolering av kärnor från däggdjurscellinjer
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Tween 80, cell culture reagent
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 80