Läs mer
Tween 80, MP Biomedicals
Produktkod. 11473601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473601 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11473601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210317080
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
9005-65-6 (Polyoxietylensorbitanmonooleat) Sirap Renhet:∼ 75% oljesyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween 80
CAS 9005-65-6
Kvantitet 100 mL
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 604.82