Läs mer
Tween™ 80 (Polysorbat), BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10311091 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10311091 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10311091 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7394.0500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Laboratoriereagens
Specifikationer
CAS 9005-65-6
Kokpunkt ∼100 °C (10¹3 hPa)
Smältpunkt -21 °C
Densitet 1,062 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 500 mL
Flampunkt >149 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 604.82