Läs mer
TWEEN™ 80, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896710
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896710 2.5 L 2.5 L
15876710 500 mL 500ml
15886710 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15896710 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221872500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween™ 80
Kokpunkt >100°C/1013 hPa
Densitet 1.07 g/cm3 at 25°C
Koncentration 100%
Kvantitet 2.5 L
MDL-nummer MFCD00082107
Synonym POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Kvalitet Ungraded