Läs mer
Tween 85, MP Biomedicals
Produktkod. 17841381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17841381 100 mL -
11402772 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17841381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215248780
Kemiska identifierare
CAS 87-44-5
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
InChI-nyckel NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Synonym Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
PubChem CID 5354499
IUPAC-namn (4E)-4,11,11-trimetyl-8-metylidenbicyklo[7.2.0]undek-4-en
LEDER CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween 85
Kvantitet 100 mL
Formel vikt ≈1840