missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TWEEN™ 85, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15831711
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831711 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15831711 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221880500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TWEEN™ 85
CAS 9005-70-3
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
Koncentration 100%
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer MFCD01779641
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.