Läs mer
Schneider Gerd™ Pincett
Längd (metrisk):
115 mm
200 mm
Design:
Böjd
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pincett i rostfritt stål
- Raka tips
- Idealisk för dissektion och allmänna labbapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig |
| Design | Trubbig |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Pincett |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |