Läs mer
Julabo™ Dubbelfördelningsadapter med hullingförsedda beslag
För användning med (utrustning):
För slang 8 mm ID
För slangar 10 mm ID
För slangar 12 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tvillingfördelningsadapter |
| För användning med (utrustning) | För slangar 10 mm ID |