Läs mer
Brannan™ Twin Reading Digital termometer
Beskrivning
- Dubbelavläsningstermometer idealisk för att avläsa temperatur i kyl eller frys eller utomhustemperatur och rumstemperatur samtidigt
- Max min inspelningsmöjlighet
- Celsius och fahrenheit omkopplingsbar
- 2 m kabel till extern givare
- Magnetisk fixtur på baksidan av mätaren
- -20 °C till +50 °C/0 °F till 120 °F
- 1x AAA-batteri medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Visa mått | 21 x 47 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Emissionsförmåga | Nej |
| För användning med (applikation) | Läs Temp i kyl eller frys |
| Höjd (engelska) | 2,48 tum. |
| Höjd (metrisk) | 6.3 cm |
| Inkluderar | 2 m kabel till extern sensor |
| Längd (metrisk) | 6.3 cm |
| Material | Plast |
| Mätningstid | 10 sek. |
| Visa mer |