Läs mer
Brannan™ Twin Reading Termometer med kalibreringscertifikat
Produktkod. 17893008
Change view
Kalibrerad:
3-punkts UKAS
3-punkts spårbar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibrerad
17893008 3-punkts UKAS
17853058 3-punkts spårbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17893008 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 22/420/3 + 49/503/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelavläsningstermometer med max min registreringsmöjlighet. Komplett med kalibreringscertifikat.
  • Termometer med hög noggrannhet levereras med kalibreringscertifikat
  • Max min inspelningsmöjlighet
  • Larminställning för hög och låg temperatur
  • Temperaturområde -20 till +50 °C och° F för internt
  • Temperaturintervall -50 till 70 °C och° F för extern
  • 2 m kabel till extern givare
  • Idealisk för att avläsa temperatur i kyl eller frys eller inomhus- och utomhustemperatur
  • Magnetisk fixtur på baksidan av termometern
Specifikationer
Kalibreringspunkter -40 °C, 0 °C, 60 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Inkluderar 2 m kabel till extern givare
Längd (metrisk) 6.3 cm
Material Plast
Max. Temperatur (engelska) 122 °F (internt), 158 °C (externt)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C (internt), 70 °C (externt)
Min. Temperatur (engelska) -4 °F (internt), -58 °F (externt)
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C (internt), -50 °C (externt)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 122 °F (internt), -58 °F till +158 °F (externt)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 50 °C (internt), -50 °C till +70 °C (externt)
Kalibrerad 3-punkts UKAS
För användning med (utrustning) Kyl eller frys
Batterityp 1 x AAA
Noggrannhet ±1,0 °C mellan 0 och +50 °C,± 2,0 °C mellan -20 och -1 °C eller +51 och +70 °C,± 4,0 °C mellan -50 och -21 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 6.3 cm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 6.3 cm