Beskrivning
- Minskning av förbrukningsrelaterat koldioxidavtryck i labbet
- Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje enskild platta för att förbättra spårbarheten i dina laboratorieprocesser
- Unikt lasergraverat optiskt styrnät och OptiTrack matris för snabb orientering vid manuell pipettering
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet
- Exceptionellt solid, vridmoment- och värmebeständig polykarbonatram: Ingen vridning, böjning eller brott under värmeinkubation eller centrifugering
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
- Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
- Finns med streckkod (på begäran)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Biobaserade PCR-plattor |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |