Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor biobaserad
BIOPHARMA
Produktkod. 18008804 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Kjol stil:
Halvkjolar
Kantad
Produkttyp:
Biobaserade PCR-plattor
Biobaserat LoBind PCR-plattor
Antal Wells:
96
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kjol stil Produkttyp Antal Wells Förpackningsstorlek
18008804 Färglös Kantad Biobaserat LoBind PCR-plattor 384 Paket med 25
17882588 Klart Kantad Biobaserade PCR-plattor 96 Paket med 25
17802598 Klart Kantad Biobaserade PCR-plattor 96 Paket med 25
18098794 Färglös Halvkjolar Biobaserade PCR-plattor 96 Paket med 25
18078794 Färglös Halvkjolar Biobaserat LoBind PCR-plattor 96 Paket med 25
18018804 Färglös Kantad Biobaserat LoBind PCR-plattor 96 Paket med 25
18088794 Färglös Kantad Biobaserade PCR-plattor 384 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 18008804 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030531078
Beräknad leverans: 13-10-2026
Upptäck det nya twin.tec™ PCR-plattor BioBased gjorda av biobaserad polymer (massabalansmetoden). Dessa plattor gör att du avsevärt kan minska ditt förbrukningsmaterialrelaterade koldioxidavtryck samtidigt som du bibehåller identisk teknisk prestanda.
  • Minskning av förbrukningsrelaterat koldioxidavtryck i labbet
  • Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje enskild platta för att förbättra spårbarheten i dina laboratorieprocesser
  • Unikt lasergraverat optiskt styrnät och OptiTrack matris för snabb orientering vid manuell pipettering
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet
  • Exceptionellt solid, vridmoment- och värmebeständig polykarbonatram: Ingen vridning, böjning eller brott under värmeinkubation eller centrifugering
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
  • Finns med streckkod (på begäran)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Bindningstyp LoBind
Produktlinje Eppendorf
Färg Färglös
Produkttyp Biobaserat LoBind PCR-plattor
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Kvantitet 25 Pk.
Lämplig för ändamålet PCR-klar