Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor biobaserad
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-200004267 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Kjol stil:
Halvkjolar
Kantad
Produkttyp:
Biobaserade PCR-plattor
Biobaserat LoBind PCR-plattor
Antal Wells:
96
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17882588
Brand: Eppendorf™ 0030129857
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck det nya twin.tec™ PCR-plattor BioBased gjorda av biobaserad polymer (massabalansmetoden). Dessa plattor gör att du avsevärt kan minska ditt förbrukningsmaterialrelaterade koldioxidavtryck samtidigt som du bibehåller identisk teknisk prestanda.
  • Minskning av förbrukningsrelaterat koldioxidavtryck i labbet
  • Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje enskild platta för att förbättra spårbarheten i dina laboratorieprocesser
  • Unikt lasergraverat optiskt styrnät och OptiTrack matris för snabb orientering vid manuell pipettering
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet
  • Exceptionellt solid, vridmoment- och värmebeständig polykarbonatram: Ingen vridning, böjning eller brott under värmeinkubation eller centrifugering
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
  • Finns med streckkod (på begäran)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Formatera SBS Standard
Array 8 x 12
Produktlinje Eppendorf
Färg Klart
Produkttyp Biobaserade PCR-plattor
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Kvantitet 25 Pk.
Lämplig för ändamålet PCR-klar