Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ qPCR-plattor i realtid, 96-brunnars - qPCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4085405 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Kjol stil:
Halvkjolar
Kantad
Okjol
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk) Tja:
150μ L
250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10740920
Brand: Eppendorf™ 0030132700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf twin.tec™ realtids-PCR-plattor, designade för qPCR med låg volym, använder vita brunnar för att förbättra reflektion av fluorescerande ljus, förbättra känsligheten och reproducerbarheten i analyser för tillförlitliga resultat.
  • Vita brunnar för bättre reflektion.
  • Hög mekanisk stabilitet.
  • Effektiv tätning med upphöjda brunnsfälgar.
  • Kjolar och halvkjolar ramar.
  • Optimal värmeöverföring tack vare minskad väggtjocklek.
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.).
  • Finns i lot-certifierad PCR ren och Eppendorf Forensic DNA Grade för testad renhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Vitt
Produkttyp PCR-platta
Kjol stil Okjol
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RT-PCR-applikationer
Max. RCF 6000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 20 Pk.
Kantad Ja
Tja Färg Vitt