Beskrivning
- Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje enskild platta för att förbättra spårbarheten i dina laboratorieprocesser
- Unikt lasergraverat optiskt styrnät
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet
- Exceptionellt solid, vridmoment- och värmebeständig polykarbonatram: Ingen vridning, böjning eller brott under värmeinkubation eller centrifugering
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
- Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5 påsar x 5 tallrikar |
| Bindningstyp | LoBind |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Färglös |
| Produkttyp | Spåra PCR-platta LoBind™ |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Visa mer |