Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ Spåra PCR-plattor - PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17841447 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Fuchsia
Färglös
Kristallblå
Produkttyp:
Spåra PCR-platta
Spåra PCR-platta LoBind™
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
17841447 Kristallblå Spåra PCR-platta Paket med 25
17831447 Färglös Spåra PCR-platta Paket med 25
17851447 Fuchsia Spåra PCR-platta Paket med 25
18068794 Färglös Spåra PCR-platta LoBind™ Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17841447 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030129776
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Eppendorf twin.tec™ Trace PCR-plattor har en OptiTrack™ matris och optiskt styrnät för enkel brunnsorientering och lasergraverade lotnummer för förbättrad spårbarhet.
  • Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje enskild platta för att förbättra spårbarheten i dina laboratorieprocesser
  • Unikt lasergraverat optiskt styrnät
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet
  • Exceptionellt solid, vridmoment- och värmebeständig polykarbonatram: Ingen vridning, böjning eller brott under värmeinkubation eller centrifugering
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 5 tallrikar
Produktlinje Eppendorf
Färg Kristallblå
Produkttyp Spåra PCR-platta
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Max. RCF 6000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 25 Pk.
Tja Färg Färglös
Lämplig för ändamålet PCR-klar