Läs mer
LABPLAS Twirl'Blue
Beskrivning
- Twirl'Blue blå sterila påsar
- Säkerhetsflikar
- Skrivområde för enkel märkning
- Förslutning med 2 runda trådar
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå nyans |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Latexfri | Ja |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil. |
| Mått (L x B) | 140 x 229 mm |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Produkttyp | Provpåse |
| Visa mer |