Läs mer
Fisherbrand Twirl'EM™ Genomskinliga provtagningspåsar av polyeten
Produktkod. 11582773
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2250 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11582773 2250 ml Paket med 1000
11592773 4000 ml Paket med 1000
11522773 150 ml Paket med 1000
11552773 800 ml Paket med 1000
11542773 650 ml Paket med 1000
11562773 1060 ml Paket med 1000
11572773 1240 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11582773 Leverantör Fisherbrand Leverantörsnummer EFL1012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla fasta, halvfasta eller flytande prover i laboratoriet med hjälp av Twirl'EM™ Genomskinliga provtagningspåsar av polyeten. Påsarna har ett virvel runt metalltrådstängningssystem med säkerhetsflikar för att ge en läckagesäker försegling.
  • Sterila
  • Klar polyeten
  • Utan sidotätningar, öppning i bredd
  • Dra i flikarna för att öppna påsen utan att röra kanterna
  • Virvelrunda metalltrådsstängningssystem med säkerhetsflikar
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1000 Pk.
Kapacitet (metrisk) 2250 ml