Läs mer
Fisherbrand Twirl'EM™ Genomskinliga provtagningspåsar av polyeten
Produktkod. 11592773 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
650 ml
800 ml
1060 ml
1240 ml
2250 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11592773
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla fasta, halvfasta eller flytande prover i laboratoriet med hjälp av Twirl'EM™ Genomskinliga provtagningspåsar av polyeten. Påsarna har ett virvel runt metalltrådstängningssystem med säkerhetsflikar för att ge en läckagesäker försegling.
  • Sterila
  • Klar polyeten
  • Utan sidotätningar, öppning i bredd
  • Dra i flikarna för att öppna påsen utan att röra kanterna
  • Virvelrunda metalltrådsstängningssystem med säkerhetsflikar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 ml
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1000 Pk.