Läs mer
Fisherbrand Twirl'EM™ Genomskinliga provtagningspåsar av polyeten
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
650 mL
800 mL
1060 mL
1240 mL
2250 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Sterila
- Klar polyeten
- Utan sidotätningar, öppning i bredd
- Dra i flikarna för att öppna påsen utan att röra kanterna
- Virvelrunda metalltrådsstängningssystem med säkerhetsflikar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2250 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 1000 Pk. |