Läs mer
LABPLAS Twirl'Em Ecolo
Produktkod. 17940265
Change view
Mått (L x B):
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tjocklek (metrisk):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (metrisk)
17940265 114 x 229 mm 63,5 μm
17960215 114 x 191 mm 63,5 μm
17980165 89 x 178 mm 63,5 μm
17900155 140 x 229 mm 101,6 μm
17980175 178 x 305 mm 101,6 μm
17920305 140 x 381 mm 76,2 μm
17980235 140 x 229 mm 76,2 μm
17950275 178 x 305 mm 76,2 μm
17950165 178 x 381 mm 76,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17940265 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer EPL4590E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2419.20 SEK
    2112.63 SEK / Paket med 1000
    Save 306.57 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biologiskt nedbrytbar, steril provtagningspåse med standardförslutning.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Säkerhetsflikar
  • Klart
  • Förslutning med 1 rund tråd och 1 platt tråd
  • Finns i olika storlekar och tjocklekar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
Tjocklek (engelska) 2,5 mil.
Mått (L x B) 114 x 229 mm
Längd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (engelska) 9 tum
Produkttyp Provpåse
Längd (metrisk) 114 mm
Bredd (metrisk) 229 mm
Tjocklek (metrisk) 63,5 μm