Läs mer
Labplas Twirl'EM™ Storformat provpåsar med flikar
Produktkod. 16336378
Kapacitet (metrisk):
6.75 L
Produktkod. 16336378
Brand: Labplas EDL41218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagningspåsar av polyeten med stora öppningar
  • Stor storlek
  • Fri från föroreningar
  • Virgin polyeten
  • Stor väska munöppning
  • Lättanvända dragflikar
Specifikationer
Beskrivning Vanliga flikar
Kapacitet (metrisk) 6.75 L
Förslutningstyp 2 platta ledningar med flikar
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 18 x 12 tum. (457 x 305 mm)
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 457 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 305 mm