Läs mer
LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing
Mått (L x B):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Beskrivning
- Twirl'Em Stand-Up Writing
- Säkerhetsflikar
- Tydlig, med skrivyta för enkel märkning
- Förslutning med 2 runda trådar
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rensa med White Block |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 88,9μ m |
| Latexfri | Ja |
| Tjocklek (engelska) | 3,5 mil. |
| Mått (L x B) | 114 x 229 mm |
| Längd (engelska) | 4,5 tum. |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Visa mer |