Beskrivning
- Levereras utan strömförsörjning och utan tillbehör
- Kontrollera om effekten på din nuvarande strömförsörjning är tillräcklig för att förse det planerade antalet MIXSTER-enheter
- Upp till 2 enheter: strömförsörjning från MIXSTER Set 1 och 2
- 2 till 4 enheter: TW. PWR.1 eller strömförsörjning från MIXSTER Set 3 och 4
- 4 till 30 enheter: TW. PWR.2
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 3000 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Glas |
| Visa | LED |
| Form | Rektangel |
| Spänning | 24 V |
| Wattal | 10 W |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 124 mm |
| Pluggtyp | Universell |
| Inkluderar | IKA™ MIXSTER-omrörningsenhet |
| Visa mer |