Beskrivning
I standardversionen är MIXSTER en kraftfull magnetisk omrörare med enkel position för att blanda upp till 5 L vid en maximal hastighet på 3000 varv per minut och en viskositet på upp till 500 mPa. Genom att koppla in ytterligare MIXSTER-omrörningsenheter (tillgängliga som tillbehör) kan MIXSTER utökas till en magnetisk omrörare med flera positioner och upp till 30 omrörningspositioner. Omrörningspositioner kan kontrolleras antingen separat eller samtidigt (ledar-följare-principen).
- Med flerpositionsrörstillbehör TW. IX, omvandlas drivaren till en magnetisk omrörare med 9 omrörningspositioner för effektiv blandning av provkärl med små volymer (8 till 60 ml)
- TW. VX-skakartillbehöret omvandlar universell magnetdriven till en virvel- eller orbitalskakare
- MIXSTER möjliggör att all information kan förmedlas utan någon alfanumerisk display via sin intuitiva och kemiskt resistenta 360° LED-glasskärm
- Under drift kan hastigheten eller effekten som krävs för omrörning visas
- Förändringar i viskositet kan observeras och visas som en procentandel
- Blandningen kan startas genom att trycka på en knapp tack vare integrerad bägarigenkänning genom att placera eller röra vid bägaren
- Omvänd funktion ändrar rotationsriktningen vid definierbara tidsintervall, vilket leder till en betydande förbättring av blandningsresultatet, särskilt med prover som är svåra att blanda
- Högskyddsklass IP 66 möjliggör drift under hårda förhållanden
- MIXSTER kan till exempel rengöras under kranen eller drivas i en inkubator vid temperaturer upp till 40 °C
- Kompakt och innovativ design har redan tilldelats Reddot Award 2022
- Särskilt lämplig för användning i laboratorier med begränsat utrymme
- Beroende på antalet enheter kan en annan strömförsörjning behövas (medföljande strömförsörjning är utformad för att driva upp till två enheter)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 3000 rpm |
| Omrörningspositioner | 2 |
| Material för toppplatta | Glas |
| Kapacitet | 5 L |
| Visa | LED |
| Form | Rektangel |
| Spänning | 24 V |
| Wattal | 10 W |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Längd (metrisk) | 135 mm |
| Visa mer |