Läs mer
Ohaus™ Tvåblocks digital torrblockvärmare HB2DG
Produktkod. 15712709 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Controllertyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Controllertyp unitSize
15712709 Digital Varje
1 options
Produktkod. 15712709 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30392082
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Two Block Digital Dry Block Heater bearbetar fler prover samtidigt som den levererar exakta och tillförlitliga resultat.
  • Designad för applikationer som kräver repeterbara resultat och överlägsen temperaturstabilitet
  • Multifunktionsenheter är idealiska för inkubation och aktivering av kulturer, enzymreaktioner, immunanalyser, smält-/kokpunkter och en mängd andra laboratorieprocedurer
  • Inbyggd stödstångshållare med låsknopp accepterar valfri extern temperatursondsats
  • Extern temperatursondssats övervakar faktisk block- eller provtemperatur
  • Var och en av de fem tillgängliga modellerna accepterar separata utbytbara modulblock (tillgängliga separat) som rymmer olika rörstorlekar från 0,2 mL mikrorör till 50 mL centrifugrör
  • Varje block har en termometerbrunn för mätning av blocktemperatur
  • Effektiv uppvärmning tack vare tät rör-och-blockkontakt för maximal värmehållning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TUV
Controllertyp Digital
Beskrivning Dry Block Heater, 2 Block, HB2DG, EU
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 120 °C
Typ Torrbadsblock
Uppvärmningstid 50 min
Modell HB2DG
Antal block 2
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C vid 37 °C
Enhetlighet ±0,2 °C vid 37 °C
Mått (L x B) 39.10 cm x 20.30 cm
Mått (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Längd (engelska) 15.40 tum.
Längd (metrisk) 39.10 cm
Bredd (engelska) 8.00 in.
Bredd (metrisk) 20.30 cm
Höjd (engelska) 3,50 tum.
Höjd (metrisk) 8.900 cm
Djup (engelska) 15.40 tum.
Djup (metriskt) 39.10 cm
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Elektriska krav 230V, 0,92A, 50/60Hz
Amperage 0,92A