Läs mer
Ohaus™ Tvåblocks analog torrblockvärmare HB2AL
Produktkod. 15772699 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Controllertyp:
Analog
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Controllertyp Förpackningsstorlek
15772699 Analog Varje
1 options
Produktkod. 15772699 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30392054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8320.00 SEK
    5744.16 SEK / Paket med 1
    Save 2575.84 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
OHAUS™ Two Block Analog Dry Block Heater bearbetar fler prover samtidigt som den levererar exakta och tillförlitliga resultat.
  • Torrblockvärmare med hög watt och konstant temperatur är ekonomiska, mångsidiga och kompakta
  • Multifunktionsenheter är idealiska för inkubation och aktivering av kulturer, enzymreaktioner, immunanalyser, smält-/kokpunkter och en mängd andra laboratorieprocedurer
  • Var och en av de fem modellerna accepterar separata utbytbara modulblock (levereras separat) som rymmer olika provinneslutningar såsom mikrorör, centrifugrör, flaskor, mikroplattor och PCR-remsor eller -rör
  • Varje block har en termometerbrunn för mätning av blocktemperatur
  • Modulblock i anodiserad aluminium ger överlägsen temperaturstabilitet och värmeöverföring
  • Analoga kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TUV
Controllertyp Analog
Beskrivning Dry Block Heater, 2 Block, HB2AL, EU
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 100 °C (låg), 75 °C till 150 °C (hög)
Typ Torrbadsblock
Uppvärmningstid 50 min
Modell HB2AL
Antal block 2
Temperaturstabilitet ±1,5 °C
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C vid 37 °C
Enhetlighet ±0,4 °C vid 37 °C
Mått (L x B) 39.10 cm x 20.30 cm
Mått (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Längd (engelska) 15.40 tum.
Längd (metrisk) 39.10 cm
Bredd (engelska) 8.00 in.
Bredd (metrisk) 20.30 cm
Höjd (engelska) 3,50 tum.
Höjd (metrisk) 8.900 cm
Djup (engelska) 15.40 tum.
Djup (metriskt) 39.10 cm
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Elektriska krav 230V, 0,92A, 50/60Hz
Amperage 0,92A