Läs mer
Köttermann Tvådörrars högt förvaringsskåp
Produktkod. 17392089
Change view
Dörrtyp:
Glidande
Med gångjärn
Antal hyllor:
4
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörrtyp Antal hyllor Mått (D x B x H)
17392089 Glidande 4 500 x 900 x 1920 mm
17362089 Glidande 4 350 x 900 x 1920 mm
17342079 Glidande 4 350 x 1200 x 1920 mm
17382089 Med gångjärn 4 366 x 900 x 1920 mm
17362079 Glidande 4 500 x 1200 x 1920 mm
17312099 Med gångjärn 4 516 x 900 x 1920 mm
17322099 Med gångjärn Hold (Håll) 770 x 1100 x 2250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17392089 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 30100077
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta tvådörrars höga förvaringsskåp har två gångjärns- eller skjutdörrar för att skydda lagrad utrustning och redskap.
  • Hög, smal design utökar förvaringen med ett litet fotavtryck
  • Två dörrar skyddar lagrade föremål
  • Alternativ med skjutdörrar och gångjärn finns
Specifikationer
Färg Vitt
Justerbar Nej
Typ av skåp Hög förvaring
Mått (D x B x H) 500 x 900 x 1920 mm
Dörrtyp Glidande
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (applikation) Förvaring
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Garanti Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 99.4 kg
Med hjul Nej
Material Stål