Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Beskrivning
- Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
- Med NS
- Med vinklad sidohals (20° )
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | Side Neck NS 19/26 |