Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Description
- Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
- Med NS
- Med vinklad sidohals (20° )
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | Side Neck 29/32 |