Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Produktkod. 10519951
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konisk fog:
Side Neck 29/32
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
10519951 2 L Side Neck NS 14/23 Varje
10752682 250 mL Side Neck NS 14/23 Varje
10230881 1 L Side Neck 29/32 Varje
10439362 2 L Side Neck NS 19/26 Varje
10010251 500 mL Side Neck NS 19/26 Varje
10384971 100 mL Side Neck NS 19/26 Varje
10394971 250 mL Side Neck NS 19/26 Varje
10479932 2 L Side Neck 29/32 Varje
10728271 100 mL Side Neck NS 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10519951 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03214173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1088.12 SEK / Paket med 1
    Save 191.88 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med NS
  • Med vinklad sidohals (20° )
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Duran Glas
Standard konisk fog Side Neck NS 14/23