Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals parallell
Produktkod. 10385921
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Standard konisk fog:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10385921
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03204473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar
  • Med parallell sidohals
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Duran Glas
Standard konisk fog Side Neck NS 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm