Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals parallell
Produktkod. 10768081
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Standard konisk fog:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek Standard konisk fog
10768081 100 mL Varje -
10385921 2 L Varje Side Neck NS 29/32
10129170 500 mL Varje Side Neck NS 14/23
10589421 1 L Varje Side Neck NS 14/23
10060271 2 L Varje Side Neck NS 14/23
10060331 4 L Varje Side Neck NS 29/32
10254481 1 L Varje Side Neck NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10768081 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    247.87 SEK / Paket med 1
    Save 120.13 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar
  • Med parallell sidohals
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm